Print…
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110280-1G OR110280-250MG
APOSOR110280-1GEA 330 EUR
APOSOR110280-1G APOSOR110280-250MG
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Fórmula: C₈H₇BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13191321
Número CAS: 1004550-19-9