Print…
Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110271-1G OR110271-5G
APOSOR110271-1GEA 128 EUR
APOSOR110271-1G APOSOR110271-5G
Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13182317
Número CAS: 1305712-81-5