Print…
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110270-10G OR110270-5G
APOSOR110270-10GEA 89.9 EUR
APOSOR110270-10G APOSOR110270-5G
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₁₀BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07021337
Número CAS: 900019-52-5