1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)homopiperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110262-1G
OR110262-250MG
APOSOR110262-1GEA
232
EUR
APOSOR110262-1G
APOSOR110262-250MG
1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)homopiperazine
1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)homopiperazine
Fórmula:
C₁₃H₁₇N₃O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12964044 Número CAS: 892491-96-2 |