Print…
Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 5-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate, Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR110258-10G OR110258-1G OR110258-5G
APOSOR110258-10GEA 400 EUR
APOSOR110258-10G APOSOR110258-1G APOSOR110258-5G
Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉BrO₂S
Peso Molecular: 285.157 g/mol
Ponto de Fusão: 86…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12756246
Número CAS: 13771-68-1