Print…
Methyl 2-chloro-6-morpholin-4-ylisonicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110252-1G OR110252-250MG
APOSOR110252-1GEA 0 EUR
APOSOR110252-1G APOSOR110252-250MG
Methyl 2-chloro-6-morpholin-4-ylisonicotinate
Methyl 2-chloro-6-morpholin-4-ylisonicotinate
Fórmula: C₁₁H₁₃ClN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12545988
Número CAS: 1201675-09-3