Print…
6-Methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110245-1G OR110245-250MG
APOSOR110245-1GEA 206 EUR
APOSOR110245-1G APOSOR110245-250MG
6-Methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fórmula: C₉H₉NO₃
Peso Molecular: 179.173 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08272060
Número CAS: 5023-12-1