Ethyl 1-(4-bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110238-1G
OR110238-250MG
APOSOR110238-1GEA
206
EUR
APOSOR110238-1G
APOSOR110238-250MG
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fórmula:
C₁₄H₁₅BrN₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11973596 Número CAS: 113808-82-5 |