Print…
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110238-1G OR110238-250MG
APOSOR110238-1GEA 206 EUR
APOSOR110238-1G APOSOR110238-250MG
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₅BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11973596
Número CAS: 113808-82-5