Print…
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110226-1G OR110226-250MG
APOSOR110226-1GEA 0 EUR
APOSOR110226-1G APOSOR110226-250MG
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Fórmula: C₆H₁₀N₄OS
Ponto de Fusão: 194…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06243029
Número CAS: 71125-44-5