Print…
Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110214-1G OR110214-5G
APOSOR110214-1GEA 0 EUR
APOSOR110214-1G APOSOR110214-5G
Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₀INO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21100196
Número CAS: 1427461-00-4