Print…
Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110176-1G OR110176-5G
APOSOR110176-1GEA 72.5 EUR
APOSOR110176-1G APOSOR110176-5G
Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈BrNO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11112161
Número CAS: 1010072-35-1