4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110171-1G
OR110171-250MG
APOSOR110171-1GEA
0
EUR
APOSOR110171-1G
APOSOR110171-250MG
4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
Fórmula:
C₁₂H₁₄ClN₃O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD22370026 Número CAS: 1427460-97-6 |