Print…
Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110164-1G OR110164-250MG
APOSOR110164-1GEA 0 EUR
APOSOR110164-1G APOSOR110164-250MG
Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Fórmula: C₉H₇BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 205…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22421936
Número CAS: 1427460-96-5