Print…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110147-1G OR110147-250MG
APOSOR110147-1GEA 743 EUR
APOSOR110147-1G APOSOR110147-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Fórmula: C₈H₇BrN₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21602378
Número CAS: 1427460-82-9