Print…
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110129-1G OR110129-250MG
APOSOR110129-1GEA 401 EUR
APOSOR110129-1G APOSOR110129-250MG
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₇ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21336365
Número CAS: 334711-68-1