Print…
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110113-1G OR110113-250MG
APOSOR110113-1GEA 696 EUR
APOSOR110113-1G APOSOR110113-250MG
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Fórmula: C₈H₇BrN₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24850059
Número CAS: 474709-32-5