Print…
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110106-1G OR110106-250MG
APOSOR110106-1GEA 360 EUR
APOSOR110106-1G APOSOR110106-250MG
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₅H₂₆N₂O₄
Peso Molecular: 298.378 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09909347
Número CAS: 1440535-47-6