Print…
Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110042-1G OR110042-5G
APOSOR110042-1GEA 0 EUR
APOSOR110042-1G APOSOR110042-5G
Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00455976
Número CAS: 37493-34-8