Print…
Sodium 3-chlorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10911X-25G OR10911X-5G
APOSOR10911X-25GEA 219 EUR
APOSOR10911X-25G APOSOR10911X-5G
Sodium 3-chlorobenzoate
Sodium 3-chlorobenzoate
Fórmula: C₇H₄ClO₂·Na
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08059569
Número CAS: 17264-88-9