Print…
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10893-500MG OR10893-50MG
APOSOR10893-500MGEA 0 EUR
APOSOR10893-500MG APOSOR10893-50MG
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
Fórmula: C₉H₁₁NO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411194
Número CAS: 407640-21-5