Print…
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-(4-Carboxyphenyl)methanesulphonamide, 4-(Methanesulphonamido)benzoic acid, 4-(Methylsulphonamido)benzoic acid
OR10892-1G OR10892-250MG OR10892-5G
APOSOR10892-1GEA 49.3 EUR
APOSOR10892-1G APOSOR10892-250MG APOSOR10892-5G
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Fórmula: C₈H₉NO₄S
Peso Molecular: 215.226 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025052
Número CAS: 7151-76-0
UN: 1759
ADR: 8 III