Print…
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Methylsulphonamido)benzoic acid, N-(3-Carboxyphenyl)methanesulphonamide
OR10891-1G OR10891-5G
APOSOR10891-1GEA 108 EUR
APOSOR10891-1G APOSOR10891-5G
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Fórmula: C₈H₉NO₄S
Peso Molecular: 215.226 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00596197
Número CAS: 28547-13-9
UN: 1759
ADR: 8 III