Print…
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10858-1G OR10858-5G
APOSOR10858-1GEA 0 EUR
APOSOR10858-1G APOSOR10858-5G
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03453072
Número CAS: 76472-23-6