Print…
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10823-500MG OR10823-50MG
APOSOR10823-500MGEA 0 EUR
APOSOR10823-500MG APOSOR10823-50MG
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
Fórmula: C₉H₁₀N₂·C₂H₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863232
Número CAS: 296775-93-4