Print…
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Trimethyl 3-phosphonopropionate, Methyl 3-(dimethoxyphosphoryl)propanoate
OR10767-1G OR10767-5G
APOSOR10767-1GEA 58 EUR
APOSOR10767-1G APOSOR10767-5G
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Fórmula: C₆H₁₃O₅P
Ponto de ebulição: 137…140 °C (10 mm Hg)
Densidade: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00137948
Número CAS: 18733-15-8