Print…
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-3-(diethoxyphosphoryl)acetone, Diethyl [(chloroacetyl)methyl]phosphonate
OR10698-1G OR10698-250MG
APOSOR10698-1GEA 986 EUR
APOSOR10698-1G APOSOR10698-250MG
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Fórmula: C₇H₁₄ClO₄P
Ponto de ebulição: 94…95 °C (0,07 mm Hg)
Densidade: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04038926
Número CAS: 67257-29-8