Print…
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10693-500MG OR10693-1G
APOSOR10693-500MGEA 317 EUR
APOSOR10693-500MG APOSOR10693-1G
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Fórmula: C₇H₁₄BrO₃P
Ponto de ebulição: 75 °C
Densidade: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800262
Número CAS: 66498-59-7