Print…
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butyrate, [3-(Ethoxycarbonyl)-2-oxopropylidene]triphenylphosphorane
OR10650-5G OR10650-1G
APOSOR10650-5GEA 98.6 EUR
APOSOR10650-5G APOSOR10650-1G
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Fórmula: C₂₄H₂₃O₃P
Ponto de Fusão: 101…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192162
Número CAS: 13148-05-5