Print…
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Ethoxy-3-oxopropyl)triphenylphosphonium bromide
OR10644-5G OR10644-1G OR10644-25G
APOSOR10644-5GEA 87 EUR
APOSOR10644-5G APOSOR10644-1G APOSOR10644-25G
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide 97%
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide
Fórmula: C₂₃H₂₄O₂P·Br
Ponto de Fusão: 145 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03701355
Número CAS: 42843-94-7