Print…
[4-(Ethoxycarbonyl)butyl]triphenylphosphonium bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10642-5G OR10642-1G OR10642-10G
APOSOR10642-5GEA 0 EUR
APOSOR10642-5G APOSOR10642-1G APOSOR10642-10G
[4-(Ethoxycarbonyl)butyl]triphenylphosphonium bromide 97%
[4-(Ethoxycarbonyl)butyl]triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₅H₂₈O₂P·Br
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051866
Número CAS: 118026-77-0