Print…
Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10603-1G OR10603-250MG
APOSOR10603-1GEA 46.4 EUR
APOSOR10603-1G APOSOR10603-250MG
Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Fórmula: C₁₅H₁₄O₂
Peso Molecular: 226.27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671950
Número CAS: 19926-50-2