Print…
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10456-1G OR10456-5G
APOSOR10456-1GEA 0 EUR
APOSOR10456-1G APOSOR10456-5G
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
Fórmula: C₅H₈IN₃O₂S
Ponto de Fusão: 130…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179543
Número CAS: 135773-25-0