Print…
4-(Piperazin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR103674-250MG OR103674-1G
APOSOR103674-250MGEA 109 EUR
APOSOR103674-250MG APOSOR103674-1G
4-(Piperazin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Fórmula: C₁₀H₁₂N₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00728969
Número CAS: 373356-48-0