Print…
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR103647-1G OR103647-250MG
APOSOR103647-1GEA 319 EUR
APOSOR103647-1G APOSOR103647-250MG
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₆N₄O₂
Ponto de Fusão: 242 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00973861
Número CAS: 68262-33-9