Print…
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR103516-250MG OR103516-1G
APOSOR103516-250MGEA 116 EUR
APOSOR103516-250MG APOSOR103516-1G
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664844
Número CAS: 406719-77-5