Print…
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10341-1G OR10341-5G
APOSOR10341-1GEA 0 EUR
APOSOR10341-1G APOSOR10341-5G
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₈BNO₂·ClH
Ponto de Fusão: 180…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02258965
Número CAS: 616227-14-6