Print…
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR102807-1G OR102807-5G
APOSOR102807-1GEA 145 EUR
APOSOR102807-1G APOSOR102807-5G
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
Fórmula: C₃H₂Cl₂N₂S
Ponto de Fusão: 34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00114816
Número CAS: 88127-85-9