Print…
2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Jedi2, 2-Methyl-5-(thiophen-2-yl)furan-3-carboxylic acid
OR100020-1G OR100020-250MG
APOSOR100020-1GEA 272 EUR
APOSOR100020-1G APOSOR100020-250MG
2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
Fórmula: C₁₀H₈O₃S
Peso Molecular: 208.234 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01569561
Número CAS: 651005-90-2