1-(2-Propoxyethyl)piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR0955-10G
OR0955-250MG
OR0955-2G
APOSOR0955-10GEA
0
EUR
APOSOR0955-10G
APOSOR0955-250MG
APOSOR0955-2G
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
Fórmula:
C₉H₂₀N₂O Ponto de ebulição: 107 °C (12 mm Hg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04117823 Número CAS: 741667-07-2 |