Print…
(Piperazin-1-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0950-1G OR0950-5G OR0950-250MG
APOSOR0950-1GEA 0 EUR
APOSOR0950-1G APOSOR0950-5G APOSOR0950-250MG
(Piperazin-1-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone 98%
(Piperazin-1-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
Fórmula: C₉H₁₇N₃O
Ponto de ebulição: 106 °C (0,015 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03844724
Número CAS: 73331-93-8