Print…
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-Ethoxy-3-oxoprop-1-yl)piperazine
OR0949-1G OR0949-5G
APOSOR0949-1GEA 284 EUR
APOSOR0949-1G APOSOR0949-5G
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Peso Molecular: 186.251 g/mol
Ponto de ebulição: 89…93 °C (0.1 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03410256
Número CAS: 43032-38-8