Print…
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0945-2G OR0945-10G
APOSOR0945-2GEA 87 EUR
APOSOR0945-2G APOSOR0945-10G
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan 98+%
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Peso Molecular: 186.251 g/mol
Ponto de ebulição: 86…96 °C (0.01 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412119
Número CAS: 25553-77-9