Print…
1-(3-Phenoxypropyl)piperazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [3-(Piperazin-1-yl)propoxy]benzene
OR0892-1G OR0892-10G OR0892-5G
APOSOR0892-1GEA 114 EUR
APOSOR0892-1G APOSOR0892-10G APOSOR0892-5G
1-(3-Phenoxypropyl)piperazine 98%
1-(3-Phenoxypropyl)piperazine
Fórmula: C₁₃H₂₀N₂O
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03844730
Número CAS: 41298-49-1