Print…
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]-1H-imidazole
OR0883-10G OR0883-1G OR0883-2G
APOSOR0883-10GEA 388 EUR
APOSOR0883-10G APOSOR0883-1G APOSOR0883-2G
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
Fórmula: C₉H₁₆N₄
Peso Molecular: 180.25 g/mol
Ponto de ebulição: 124…126 °C (0.3 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03412120
Número CAS: 381721-55-7