Print…
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Carboxyimidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole hydrate
OR0880-10G OR0880-1G OR0880-5G
APOSOR0880-10GEA 1860 EUR
APOSOR0880-10G APOSOR0880-1G APOSOR0880-5G
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Fórmula: C₁₀H₆N₂O₂S·H₂O
Ponto de Fusão: 266…268 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08444056
Número CAS: 1284226-74-9