Print…
1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0864-1G OR0864-5G
APOSOR0864-1GEA 0 EUR
APOSOR0864-1G APOSOR0864-5G
1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
Fórmula: C₁₆H₁₈N₂
Ponto de Fusão: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06201887
Número CAS: 115761-61-0