Print…
1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0854-1G OR0854-250MG
APOSOR0854-1GEA 31.9 EUR
APOSOR0854-1G APOSOR0854-250MG
1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one 98%
1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one
Fórmula: C₇H₁₄N₂O
Ponto de ebulição: 78 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973346
Número CAS: 76816-54-1