Print…
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(1,3,5-Triazin-2-yl)piperazine, 2-(Piperazin-1-yl)-s-triazine
OR0838-250MG OR0838-50MG
APOSOR0838-250MGEA 130 EUR
APOSOR0838-250MG APOSOR0838-50MG
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
Fórmula: C₇H₁₁N₅
Peso Molecular: 165.196 g/mol
Ponto de Fusão: 78…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973348
Número CAS: 59215-44-0