Print…
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Cyano-4,6-dimethylpyrimidine, 2-Cyano-4,6-dimethyl-1,3-diazine
OR0829-1G OR0829-5G OR0829-10G
APOSOR0829-1GEA 126 EUR
APOSOR0829-1G APOSOR0829-5G APOSOR0829-10G
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile 97%
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile
Fórmula: C₇H₇N₃
Ponto de Fusão: 82…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00184767
Número CAS: 22126-16-5