Print…
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0810-1G OR0810-5G
APOSOR0810-1GEA 0 EUR
APOSOR0810-1G APOSOR0810-5G
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
Fórmula: C₁₇H₂₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114987
Número CAS: 206273-87-2